Documentos Principais
1.50600
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
coluna C × D.I.:
10 cm × 4.6 mm
tamanho de partícula:
5 μm
Grupo ativo da matriz:
C18 bonding phase
tamanho de poro:
100 Å pore size
Matriz:
fully porous particle
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 (5µm) LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 100-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Nota de análise
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13;10-13;10-13 - German Storage Class 10 to 13;German Storage Class 10 to 13;German Storage Class 10 to 13