Key Documents
1.00424
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Sinônimo(s):
TM=["Hibar"] coluna RT para empacotamento personalizado
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 250-4,6, suitable for HPLC
Parâmetros
400 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Coluna de HPLC, empacotamento personalizado, especifique o material para empacotamento
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany