1.51353
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 50000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 0.5 - 1.5