1.50388
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) Hibar® RT 250-4
suitable for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5