Documentos Principais
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115709
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Gel de sílica, LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
LiChrospher®
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
endcapped: no
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
Ligação
Replaces: 19640-9
Nota de análise
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany