1.51000
Chiradex® HR (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
product name
CHIRADEX HR LICHROCART 250-4 HPLC CARTRIDGE, ChiraDex®
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L45
linha de produto
ChiraDex®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
ChiraDex®
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Cyclodextrin bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
técnica de separação
chiral
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroaniline): ≥ 37000
Symmetry (2-nitroaniline): 0.9 - 1.4
Capacity factor (2-nitroaniline): 1.0 - 2.0