Documentos Principais
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nome do produto
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L38
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 g
fabricante/nome comercial
Tosoh 08035
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)