Documentos Principais
805765
TSKgel® G6000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05765
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
17 μm
tamanho de poro
>1000 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Use the TSKgel G6000PW column for the analysis of water-soluble polymers up to 8,000,000 Da molecular weight..
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)