N2640
4-Nitrofenil fosfato
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato dissódico, p-Nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrofenil fosfato, tablet
forma
tablet
Nível de qualidade
solubilidade
water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Quantidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.