P5994
Substrato fosfatase
40 mg tablets
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato, pNPP
forma
tablet
concentração
36-44 mg/tablet
Impurezas
p-nitrophenol, essentially free
solubilidade
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Quantidade
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.