N7653
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System
alkaline phosphatase substrate, liquid
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt solution, pNPP
About This Item
Produtos recomendados
product name
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System, liquid
forma
liquid
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review a high-throughput ELISA-based method to identify peptide substrates for class-specific and/or enzyme-specific Protein Tyrosine Kinases (PTKs) that can be utilized for the detection of kinase activity both in vivo and in vitro.
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.