Documentos Principais
N9389
Sigma-Aldrich
4-Nitrofenil fosfato
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil fosfato dissódico, p-Nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Beilstein:
5324661
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
4-Nitrofenil fosfato, tablet
descrição
5 mg substrate per tablet
Formulário
tablet
fluorescência
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Substrato cromogênico para determinação de fosfatases alcalinas e ácidas. A reação gera um produto final solúvel de cor amarela. A reação pode ser interrompida com NaOH 3 N e lida em 405 nm.
Aplicação
O sal de 4-nitrofenilfosfato dissódico hexa-hidratado foi usado em:
  • ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para visualizar a ligação da glicoproteína VI (GPVI) ao colágeno tipo I (Col I)
  • reação enzimático-colorimétrica para medição semiquantitativa de IgE específica para alérgeno por ELISA
  • ensaio de fosfatase alcalina
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaohong Wang et al.
Biochemical pharmacology, 102, 97-106 (2016-01-06)
Inorganic polyphosphate (polyP) is a physiological polymer composed of tens to hundreds of phosphate units linked together via phosphoanhydride bonds. Here we compared the biological activity of polyP (chain length of 40 phosphate units), complexed with Gd(3+) (polyP·Gd), with the
Marianne K Schesny et al.
Biomaterials, 35(25), 7180-7187 (2014-05-31)
Chemokine-induced stem cell recruitment is a promising strategy for post myocardial infarction treatment. Injection of stromal cell-derived factor 1 (SDF1) has been shown to attract bone marrow-derived progenitor cells (BMPCs) from the blood that have the potential to differentiate into
Mayra Araguaia Pereira Figueiredo et al.
Revista brasileira de parasitologia veterinaria = Brazilian journal of veterinary parasitology : Orgao Oficial do Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria, 27(3), 363-376 (2018-08-02)
The aim of this study was to identify Plasmodium spp. in blood samples from nonhuman primates (NHPs) in the state of Maranhão, using classical and alternative techniques for examination of human malaria. A total of 161 blood samples from NHPs
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.