A8542
Anti-Human IgG (Fab specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgG (Fab specific)−AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Specificity of the Alkaline Phosphatase Conjugated Anti-Human IgG is determined by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Cross reactivity of the antibody-conjugate is also determined by ELISA
Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis (IEP), prior to conjugation. Electrophoresis of the antibody preparation followed by diffusion versus anti-goat IgG and anti-goat whole serum result in single arcs of precipitation.
Especificidade
Provides reduced background staining with mouse or rat samples.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?