I5260
Anti-Human IgG (Fab specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Fab-Specific Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- as starting material for conjugates using enzymes or fluorescent dyes
- in enzyme linked immunosorbent assay
- as a cross-linking antibody in internalisation of 125I-IgG by streptolysin-O-permeabilised cells
- as capture antibody in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection and semiquantitation of Fab
- in electrophoresis and immunoelectrophoresis
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.