I1886
Anti-Human IgG (whole molecule) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Human IgG, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect ELISA: 1:10,000
quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade