A0170
Anti-IgG humana (específico para Fc−peroxidase
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in goat, Anti Human Igg, Anti Human Igg Hrp, Anti-Human Igg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:60,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O anticorpo é isolado do antissoro de anti-IgG humana por purificação imunoespecífica para remover essencialmente todas as proteínas séricas de cabra, inclusive as imunoglobulinas que não se ligam especificamente ao fragmento Fc da IgG humana. O anticorpo anti-IgG humana é conjugado com peroxidase e é purificado para remover material não conjugado.
A especificidade e a reatividade cruzada do conjugado de anti-IgG humana (específico para Fc)-peroxidase é determinada por ELISA. O conjugado é específico para IgG humana (fragmento Fc) quando testado contra as proteínas humanas IgA, IgG (fragmentos Fab e Fc), IgM, kappa de Bence Jones e de lambda de mieloma. Além disso, o conjugado não apresenta reatividade com IgG de camundongo ou rato e produz um sinal de interferência reduzido com amostras de camundongo ou rato.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ensaio de imunoabsorção enzimática (12 artigos)
Western Blot (3 artigos)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)