F9512
Anti-Human IgG (Fc specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Human IgG Fitc - Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody produced in goat, Anti Human Igg Fitc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody specifically recognizes Fc fragment of all human IgG subclasses. The conjugate shows no reactivity with human IgG Fab fragment, IgA, IgM and light chains and normal mouse or rat serum proteins. The antibody is purified by immunospecific purification and then conjugated to FITC.
Especificidade
Provides reduced background with mouse or rat samples
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- surface labeling experiments
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.