F5384
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:32
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.