I0759
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Igm, Anti Human Igm Antibody, Anti-Human Igm
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody is specific for human IgM with mu chain. The antibody preparation is specific for human IgM when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and Bence Jones λ myeloma proteins.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?