I6385
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in mouse
clone MB-11, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Alkaline Phosphatase, Anti Human IgM Antibody - Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in mouse, Anti Human Igm Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
MB-11, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.