I6510
Monoclonal Anti-Human IgE antibody produced in mouse
clone GE-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GE-1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade