D8406
Anti -Dinitrophenyl antibody, Mouse monoclonal
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Dinitrophenyl, Anti Dnp Ige, Anti-DNP IGE - Monoclonal Anti-Dinitrophenyl antibody produced in mouse, Anti-Dnp Ige, Monoclonal Anti-DNP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
Isotipo
IgE
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
IgE gene is encoded on human chromosome 14. IgE is the least circulating antibody, but critical for eliciting hypersensitivity reaction against allergens.
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Monoclonal antidinitrophenyl specific mouse IgE has been used in degranulation of rat mast cells using microplate reader and fluorescence spectrophotometer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?