Documentos Principais
324101
Sigma-Aldrich
DNP-Albumin Conjugate, Bovine
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Sinônimo(s):
Albumin DNP Conjugate, Bovine Albumin Conjugate, DNP-Albumin
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Formulário
solid (Dry)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
técnica(s)
ELISA: suitable
cor
amber
solubilidade
water: 1-2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Dinitrophenyl (DNP) conjugate is useful to produce antibodies specific for DNP and albumin. It contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Aplicação
DNP-albumin conjugate, bovine has been used in passive anaphylaxis to study the biological effects of IgE receptor mimetic peptide (PepE) in vivo.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Pellom, M.I., et al. 1994. Brit. J. Pharmacol.112, 1101.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1