A5420
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Goat Igg, Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
goat
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:80,000-1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Goat IgGs against target proteins are often used as primary antibodies in various research applications. Thus, secondary anti-goat IgGs conjugated to a detectable substrate are useful tools for the analysis of target proteins. Rabbit anti-goat IgG (whole molecule)-peroxidase antibody binds to all goat Igs.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody has been used in
- western blotting
- immunohistochemical and immunofluorescent analysis
- visualization of cross-reactivity
- protein analysis
- indirect ELISA for detection of specific IgG against C. pseudotuberculosis
- immunoprecipitation (IP)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?