A9452
Anti-Goat/Sheep IgG−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
sheep, goat, bovine
não deve reagir com
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
embalagem
vial of 0.5 mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Mouse monoclonal anti-goat/sheep IgG-peroxidase antibody shows strong cross-reactivity with sheep IgG and cross-reacts with bovine IgG. No cross-reaction of the unconjugated monoclonal antibody is observed with human serum and tissue components. Moreover, the antibody does not react with the following species: guinea pig, rat, mouse, rabbit, horse, dog, chicken, pig and cat.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?