Key Documents
A4416
Sigma-Aldrich
Anti-IgG de camundongo (molécula inteira)–peroxidase
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Mouse Hrp Sigma
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é um anticorpo de glicoproteína que regula respostas imunológicas, como fagocitose, e está envolvida também no desenvolvimento de doenças autoimunes. As IgGs de camundongo têm quatro isotipos distintos: IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3. O IgG1 regula a fixação do complemento em camundongos. O anticorpo IgG (molécula inteira)-peroxidase anticamundongo é específico para IgG de camundongo.
Imunogênio
IgG de camundongo purificada
Aplicação
Análise por western blot dos lisados transfectados de células HeLa foi realizada usando IgG anticamundongo de cabra conjugada com HRP como anticorpo secundário, em uma diluição de 1:4000.
O anticorpo IgG (molécula inteira)-peroxidase anticamundongo é adequado para uso em imunoblot (1:2000). O produto também pode ser usado em ELISA direto: 1:10.000.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% com conservante.
Nota de preparo
Preparado usando o método de periodato descrito por Wilson, M.B., e Nakane, P.K., em Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdã, p215 (1978).
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Damien Laporte et al.
The Journal of cell biology, 192(6), 1005-1021 (2011-03-23)
The contractile ring is essential for cytokinesis in most fungal and animal cells. In fission yeast, cytokinesis nodes are precursors of the contractile ring and mark the future cleavage site. However, their assembly and architecture have not been well described.
Lorenzo K Love et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(2), 427-434 (2011-05-21)
Pyruvate dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial enzyme responsible for regulating the conversion of pyruvate to acetyl-CoA for use in the tricarboxylic acid cycle. PDH is regulated through phosphorylation and inactivation by PDH kinase (PDK) and dephosphorylation and activation by PDH
Huaqi Xiong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(17), 5463-5475 (2009-05-01)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by accumulation and deposition of Abeta peptides in the brain. Abeta deposition in cerebrovessels occurs in many AD patients and results in cerebral amyloid angiopathy (AD/CAA). Since Abeta can be transported across blood-brain barrier (BBB)
Helen J Renaud et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 124(2), 261-277 (2011-09-17)
Cytochrome P450 (Cyp) enzymes from the first four families (Cyp1-4) play a major role in metabolizing xenobiotics, affecting drug pharmacokinetics and chemical-induced toxicity. Due to cloning of the mouse genome, many novel Cyp isoforms have been identified, but their tissue
F F Hsieh et al.
Blood, 96(8), 2746-2754 (2000-10-07)
Progression through the mammalian cell cycle is regulated by cyclins, cyclin- dependent kinases (CDKs), and cyclin-dependent kinase inhibitors (CKIs). The function of these proteins in the irreversible growth arrest associated with terminally differentiated cells is largely unknown. The function of