A8924
Anti-IgG de camundongo (molécula inteira)–peroxidase
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
rat
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody binds to mouse IgG and does not react with rat serum proteins.
Imunogênio
Aplicação
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?