A8275
Anti-IgG de coelho (molécula inteira)–peroxidase
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3