M8645
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG, Goat IgG Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunofluorescence
- western blotting to release NC1 domain of type IV collagen
- enzyme immunoassays (50 μgram)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Reconstituição