A6531
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, suspension
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
suspension
reatividade de espécies
mouse
Extensão da rotulagem
≥5 mg per mL
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matriz
Cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)