A8914
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, saline suspension
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
~1 mg per mL
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Matriz
Cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
≥0.25 mg/mL, resin binding capacity (rabbit IgG)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?