Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
A6013
Sigma-Aldrich
Agarose
Type I, low EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
algae (Gelidium & Gracilaria)
Nível de qualidade
tipo
Type I
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤10% water
EEO
0.09-0.13
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥1200 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.15%
adequação
suitable for electrophoresis
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Agarose is a polymer isolated from red seaweed, from the species Gelidium and Gracilaria, and it is commonly used for the separation of nucleic acids. Type I agarose is often utilized in molecular biology to make agarose gels for electrophoresis, a technique used to separate and analyze DNA or RNA fragments or proteins based on their size. Agarose may also be used in plant cell culture to create hydrogels, which are gel-like materials that provide a three-dimensional matrix. This provides a supportive and biocompatible environment for plant cells, this mimics physiological conditions and conducts experiments in vivo. They are versatile for various applications in plant biology, such as studying cell growth, tissue culture, and analyzing plant responses to different stimuli.
Aplicação
Type 1 Agarose is commonly utilized for molecular biology:
  • for gel electrophoresis of DNA and RNA molecules
  • for agarose overlay in cell culture, to measure antibacterial activity by radial diffusion
  • for agarose overlay in cell culture for radio immunodiffusion assays to quantify antigens
  • for agarose overlay in plaque assays to determine viral titer
  • to prepare agarose hydrogel that encapsulates a viscous media for 3D cell culture
  • as an ingredient of human-tissue-like MRI phantoms
  • for diagnostic to analyze patient samples for MRSA genome using pulsed-field gel electrophoresis
Características e benefícios
  • Low EEO agarose is useful for routine analysis of nucleic acids
  • Suitable for electrophoresis: DNase & RNase free
  • Suitable for plant cell culture
  • Suitable for mammalian cell culture
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarose High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarose
Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarose
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis
Millipore
1.01236
Agarose
Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16801
Agarose
Agarose LE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
Agarose LE
Agarose Ultra-low Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A5030
Agarose
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
In Vivo Superresolution Imaging of Neuronal Structure in the Mouse Brain
Urban BE, et al.
IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 65(1), 232-238 (2018)
Introduction to agarose and polyacrylamide gel electrophoresis matrices with respect to their detection sensitivities (2012)
Whispering gallery mode micro resonators for multi-parameter sensing applications
Mallik AK, et al.
Optics Express, 26(24), 31829-31838 (2018)
Irina M Zurina et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 540-540 (2020-06-26)
Pigmentation is the result of melanin synthesis, which takes place in melanocytes, and its further distribution. A dysregulation in melanocytes' functionality can result in the loss of pigmentation, the appearance of pigment spots and melanoma development. Tissue engineering and the