Key Documents
05066
Sigma-Aldrich
Agarose
High EEO, for molecular biology
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
forma
powder
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
resíduo de ignição
≤1%
perda
≤10% loss on drying
EEO
0.23-0.27
temperatura de transição
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
força do gel
≥1500 g/cm2
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.3%
sulfate (SO42-): ≤0.6%
traços de cátion
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Aplicação
Agarose is used for preparative and analytical separation of nucleic acids. It can be used for single cell gel electrophoresis assay. It can also be used for southern blotting. It can also be used for assessing transepithelial ionic fluxes from cultured neonatal rat semicircular canal epithelium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agarose is a polysaccharide used for resolving DNA and RNA fragments from 500 - 20,000 bp. It provides strong gel structure which assists in better handling and less breakage. It can also reexpress the differentiated collagen phenotype from dedifferentiated chondrocytes during agarose gel culture.
Embalagem
Packaging
50, 500 g in poly bottle
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Agarose For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose
C M Hughes et al.
Molecular human reproduction, 2(8), 613-619 (1996-08-01)
Baseline DNA damage in spermatozoa from fertile and infertile men was compared using a modified alkali single cell gel electrophoresis (comet) assay. Semen from normozoospermic fertile, normozoospermic infertile and asthenozoospermic infertile (World Health Organization criteria, 1992) samples were studied. No
K C Reed et al.
Nucleic acids research, 13(20), 7207-7221 (1985-10-25)
The unique properties of nylon membranes allow for dramatic improvement in the capillary transfer of DNA restriction fragments from agarose gels (Southern blotting). By using 0.4 M NaOH as the transfer solvent following a short pre-treatment of the gel in
P D Benya et al.
Cell, 30(1), 215-224 (1982-08-01)
The differentiated phenotype of rabbit articular chondrocytes consists primarily of type II collagen and cartilage-specific proteoglycan. During serial monolayer culture this phenotype is lost and replaced by a complex collagen phenotype consisting predominately of type I collagen and a low
Pierre G Milhaud et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 283(6), C1752-C1760 (2002-10-22)
The ductal epithelium of the semicircular canal forms much of the boundary between the K+-rich luminal fluid and the Na+-rich abluminal fluid. We sought to determine whether the net ion flux producing the apical-to-basal short-circuit current (I(sc)) in primary cultures
Aurica Precupas et al.
Chemical research in toxicology, 33(8), 2054-2071 (2020-07-01)
Understanding nanomaterial (NM)-protein interactions is a key issue in defining the bioreactivity of NMs with great impact for nanosafety. In the present work, the complex phenomena occurring at the bio/nano interface were evaluated in a simple case study focusing on