Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
A0169
Sigma-Aldrich
Agarose
Type I-A, low EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
tipo
Type I-A
Formulário
powder
Impurezas
≤7% water
cinzas
≤0.5%
turbidez
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
pf
86.5-89.5  °C
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥1200 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.20%
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Aplicação
Agarose has been used:
  • as a component in the preparation of tumor tissue to embed the cell material
  • in the sample preparation for quantum dot analysis
  • in the preparation of agarose-solidified medium to study the effect of medium solidification on the culture of isolated ovules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agarose is used as bioink, because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Peripheral Nerve Regeneration
Principles of Regenerative Medicine, 1047-1062 (2011)
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Single molecules of the bacterial actin MreB undergo directed treadmilling motion in Caulobactercrescentus
Kim SY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(29), 10929-10934 (2006)
In vitro development of wheat (Triticum aestivum L.) from zygote to plant via ovule culture
Kumlehn J, et al.
Plant Cell Reports, 16(10), 663-667 (1997)
Genomic DNA of Nostoc commune (Cyanobacteria) becomes covalently modified during long-term (decades) desiccation but is protected from oxidative damage and degradation
Shirkey B, et al.
Nucleic Acids Research, 31(12), 2995-3005 (2003)