Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A5030
Sigma-Aldrich
Agarose
Ultra-low Gelling Temperature
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
algae (marine)
Nível de qualidade
tipo
Type IX
Formulário
powder
EEO
≤0.05
pf
≤50 °C (0.8% gel)
temperatura de transição
gel point 8-17 °C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Aplicação
  • Hexagonal Boron Nitride Quantum Dots Embedded on Layer-by-Layer Films for Peroxidase-Assisted Colorimetric Detection of beta-Galactosidase Producing Pathogens.: Demonstrates the innovative application of agarose in the development of diagnostic tools by embedding boron nitride quantum dots in agarose films for enzymatic colorimetric detection, highlighting its potential in biochemical assays and pathogen detection (Majumdar et al., 2024).
  • Age, sex and breed effect on laboratory parameters in natural Babesia canis infection.: This study uses agarose gel electrophoresis for analyzing blood samples in veterinary medicine, showcasing its application in disease diagnostics and research (Janjic et al., 2024).
  • Magnetic quaternary ammonium polymer bearing porous agarose for selective extraction of Aristolochic acids in the plasma.: Highlights the role of agarose in creating sophisticated extraction media for bioactive compounds, which is critical for advancing analytical techniques in toxicology and pharmacology (Liu et al., 2024).
Agarose is low melting and recommended for use in recovery and cloning for 200 – 25kB for DNA, RNA gel electrophoresis. Also, it can be used for cell culture and viral plaque assay.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarose
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Agarose for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarose
Agarose Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
Agarose Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarose
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Charles B Kimmel et al.
PloS one, 5(3), e9475-e9475 (2010-03-12)
The morphologies of individual bones are crucial for their functions within the skeleton, and vary markedly during evolution. Recent studies have begun to reveal the detailed molecular genetic pathways that underlie skeletal morphogenesis. On the other hand, understanding of the
Desislava Yanakieva et al.
Scientific reports, 10(1), 10182-10182 (2020-06-25)
In this study, we present a straightforward approach for functional cell-based screening by co-encapsulation of secretor yeast cells and reporter mammalian cells in millions of individual agarose-containing microdroplets. Our system is compatible with ultra-high-throughput selection utilizing standard fluorescence-activated cell sorters
Matthew J Anderson et al.
eLife, 9 (2020-11-20)
During vertebrate development, the presomitic mesoderm (PSM) periodically segments into somites, which will form the segmented vertebral column and associated muscle, connective tissue, and dermis. The periodicity of somitogenesis is regulated by a segmentation clock of oscillating Notch activity. Here
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Markus Landthaler et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(12), 2580-2596 (2008-11-04)
microRNAs (miRNAs) regulate the expression of mRNAs in animals and plants through miRNA-containing ribonucleoprotein particles (RNPs). At the core of these miRNA silencing effector complexes are the Argonaute (AGO) proteins that bind miRNAs and mediate target mRNA recognition. We generated