Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
A9414
Sigma-Aldrich
Agarose, de baixa temperatura de gelificação
BioReagent, for molecular biology
Sinônimo(s):
3,6-Anidro-α-L-galacto-β-D-galactana, Agarose LMP, 2-Hidroxietil agarose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.25
fonte biológica
algae (red)
Nível de qualidade
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
EEO
≤0.10
pf
≤65 °C
temperatura de transição
congealing temperature 26-30 °C
força do gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.10%
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
atividade externa
DNase, RNase, NICKase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
A agarose é um componente do ágar que é encontrado naturalmente na parede celular de algas vermelhas. Ela é hidrofílica e tem uma alta propriedade de gelificação. É mais comumente empregada em eletroforese em gel, para formar géis porosos para análise de DNA, RNA ou proteínas por tamanho. Quando uma tensão é aplicada ao sistema, os ácidos nucleicos carregados migram através do gel de agarose e são separados por tamanho. A estabilidade e as propriedades de gelificação da agarose a tornam versátil, e ela pode ser usada para muitas outras aplicações em pesquisa, como ensaios de placa e cometa, e até mesmo como um agente estruturante, para citar alguns exemplos.
Aplicação
A agarose de baixa gelificação tem sido usada em pesquisas:
  • para eletroforese em gel, A baixa temperatura de fusão é ideal para a extração de DNA do material de suporte de gel para engenharia de tecidos usando BMSCs
  • o incorporar os tecidos em agarose a 5% para imunohistologia
  • para preparação de cogéis de colágeno-agarose para estudar as interações colágeno-matriz em tecidos moles
  • eletroforese em gel de célula única (ensaio cometa)
  • para geração de imagens 3-D in vivo de larvas de peixe-zebra imobilizadas em tiras de agarose
Características e benefícios
  • Biorreagente adequado para eletroforese em gel
  • Faixa de separação de bandas: 200 bp - 25 KB - a baixa temperatura de gelificação é ideal para cultura de células e ensaios de placas virais
  • o gel de baixo ponto de fusão (LMP) é compatível com vários métodos de recuperação de DNA: extrações de fenol/clorofórmio, colunas de recuperação, eletroeluição, Beta-Agarase e congelamento/compressão
  • Qualidade garantida testada para uso em biologia molecular, livre de DNase e RNase
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarose Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarose
Agarose Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarose
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarose
Agarose Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarose
Agarose High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
Agarose NA Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
GE17-0554-02
Agarose NA
Insect-like organization of the stomatopod central complex: functional and phylogenetic implications
Thoen HH, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11(7), 12-12 (2017)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
Hinzmann M, et al.
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Wioletta Skronska-Wasek et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Gu Y, et al.
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Lake SP and Barocas VH
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)