Key Documents
A0576
Sigma-Aldrich
Agarose
Low EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
Type I-B
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤7% water
cinzas
≤0.25%
turbidez
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
pf
86.5-89.5  °C
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥1800 g/cm2 (1% gel)
≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.12%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Aplicação
Agarose has been used:
  • to form the photosynthetic slab
  • in comparative study, to compare it with native agar, and agarose of Gracilaria dura
  • to estimate the amino acid concentrations in agarose and agar samples
  • as immobilisation substrates for enzyme immobilisation
  • for separating high molecular weight nucleic acids at low gel concentrations
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agarose is used as bioink due because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Preparation, characterization and benchmarking of agarose from Gracilaria dura of Indian waters
Meena R, et al.
Carbohydrate Polymers, 69(1), 179-188 (2007)
Determination of amino acids in diverse polymeric matrices using HPLC, with emphasis on agars and agaroses
Palace GP, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1472(3), 509-518 (1999)
RECOMBINANT DNA CLONING
Molecular Biology, 45-134 (1995)
Oxygen supply by photosynthesis to an implantable islet cell device
Evron Y, et al.
Hormone and Metabolic Research, 47(01), 24-30 (2015)