Key Documents
A3643
Sigma-Aldrich
Agarose
Type IV, Special High EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
algae (marine)
Nível de qualidade
tipo
Type IV
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
EEO
≥0.3
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Aplicação
Agarose has been used in the electrophoresis of RNA for northern blot. It has also been used in coating microscope slides for counter immunoelectrophoresis.
Qualidade
Characterized by lower sulfate content and lower non-specific protein binding capacity than Type III. Trailing and smearing of proteins due to non-specific protein binding is minimized.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Agarose BioReagent, for molecular biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A5030
Agarose
Agarose for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarose
Agarose For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarose
The MSX1 homeobox transcription factor is a downstream target of PHOX2B and activates the Delta-Notch pathway in neuroblastoma
Revet I, et al.
Experimental Cell Research, 314(4), 707-719 (2008)
Quantitative nephelometric determination of Haemophilus influenzae antigen in body fluids.
Caceci T, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 13(3), 540-547 (1981)
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Markus Landthaler et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(12), 2580-2596 (2008-11-04)
microRNAs (miRNAs) regulate the expression of mRNAs in animals and plants through miRNA-containing ribonucleoprotein particles (RNPs). At the core of these miRNA silencing effector complexes are the Argonaute (AGO) proteins that bind miRNAs and mediate target mRNA recognition. We generated
Antoine-Emmanuel Saliba et al.
Nature methods, 11(1), 47-50 (2013-11-26)
Lipids have a role in virtually all biological processes, acting as structural elements, scaffolds and signaling molecules, but they are still largely under-represented in known biological networks. Here we describe a liposome microarray-based assay (LiMA), a method that measures protein