Key Documents
A2929
Sigma-Aldrich
Agarose
For pulsed field electrophoresis running gel
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
algae (red)
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤10% water
EEO
≤0.10
temperatura de transição
gel point 38-43 °C (10% gel)
força do gel
≥2000 g/cm2
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.20%
atividade externa
DNase, RNase, NICKase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Especificidade
Suitable for the separation of high molecular weight DNA. Gels are easy to handle and give faster separation and better resolution of high molecular weight DNA by field inversion electrophoresis than our routine-use agarose.
Aplicação
Especially formulated for fast resolution of large DNA (10-2000 ·kb) by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) or conventional electrophoresis. Pulsed-field gel electrophoresis was developed in 1984 to deal with "reptation" of large DNA′s whose size surpass the limit of resolution and all migrate at the same rate. Alternately pulsed, orthogonally oriented electric fields are applied across the gel. Every time the direction of the electric field changes, the large DNA′s can no longer migrate until they become reoriented along the new electric field. The time required for reorientation is dependent on the size of the DNA, therefore the DNA is fractionated by size.
Características e benefícios
  • Low EEO allows for increased voltages and more rapid DNA migration
  • Greater gel strength allows for stability of lower concentration gels leading to faster DNA migration
  • Gels exhibit low background fluorescence using ethidium bromide staining
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Millipore
Millipore
1.01236
Agarose
Agarose Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarose
Agarose Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarose
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Yu-Hsuan Cheng et al.
BMC biology, 18(1), 180-180 (2020-12-01)
Ciliates are an ancient and diverse eukaryotic group found in various environments. A unique feature of ciliates is their nuclear dimorphism, by which two types of nuclei, the diploid germline micronucleus (MIC) and polyploidy somatic macronucleus (MAC), are present in
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Markus Landthaler et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(12), 2580-2596 (2008-11-04)
microRNAs (miRNAs) regulate the expression of mRNAs in animals and plants through miRNA-containing ribonucleoprotein particles (RNPs). At the core of these miRNA silencing effector complexes are the Argonaute (AGO) proteins that bind miRNAs and mediate target mRNA recognition. We generated
Antoine-Emmanuel Saliba et al.
Nature methods, 11(1), 47-50 (2013-11-26)
Lipids have a role in virtually all biological processes, acting as structural elements, scaffolds and signaling molecules, but they are still largely under-represented in known biological networks. Here we describe a liposome microarray-based assay (LiMA), a method that measures protein
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was