Key Documents
1.16802
Millipore
Agarose
(low electroendoosmosis) for electrophoresis
Sinônimo(s):
Agarose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
Número do índice EC:
232-731-8
NACRES:
NA.31
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
pf
60-90 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Introduces a composite material incorporating agarose for enhanced viral RNA capture and detection in environmental samples, highlighting agarose′s utility in public health monitoring (He B et al., 2024).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de análise
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Identity (IR-spectrum): passes test
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.3 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 10.0 %
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7