Documentos Principais
A9793
Sigma-Aldrich
Agarose
High EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
Type III-A
Formulário
powder
Impurezas
≤7% water (loss on drying)
cinzas
≤1.1%
turbidez
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.23-0.26
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥750 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.25%
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Agarose Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarose
Agarose for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarose
Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16801
Agarose
Nadia A Scott et al.
PloS one, 7(1), e29859-e29859 (2012-01-19)
Maintenance of neuronal function depends on the delivery of oxygen and glucose through changes in blood flow that are linked to the level of ongoing neuronal and glial activity, yet the underlying mechanisms remain unclear. Using transgenic mice expressing the
Shengxiang Zhang et al.
PLoS biology, 5(5), e119-e119 (2007-04-26)
In vivo two-photon microscopy was used to image in real time dendrites and their spines in a mouse photothrombotic stroke model that reduced somatosensory cortex blood flow in discrete regions of cortical functional maps. This approach allowed us to define
Leiron Ferrarese et al.
Cell reports, 24(13), 3455-3465 (2018-09-27)
Excitatory synaptic input reaches the soma of a cortical excitatory pyramidal neuron via anatomically segregated apical and basal dendrites. In vivo, dendritic inputs are integrated during depolarized network activity, but how network activity affects apical and basal inputs is not understood. Using
Manuel Peter et al.
PloS one, 8(4), e62132-e62132 (2013-04-30)
One of the biggest tasks in neuroscience is to explain activity patterns of individual neurons during behavior by their cellular characteristics and their connectivity within the neuronal network. To greatly facilitate linking in vivo experiments with a more detailed molecular
Martin Thunemann et al.
Nature communications, 9(1), 2035-2035 (2018-05-24)
Recent advances in optical technologies such as multi-photon microscopy and optogenetics have revolutionized our ability to record and manipulate neuronal activity. Combining optical techniques with electrical recordings is of critical importance to connect the large body of neuroscience knowledge obtained