Key Documents
A0701
Sigma-Aldrich
Agarose, de baixa temperatura de gelificação
Type VII-A
Sinônimo(s):
2-Hidroxietil agarose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.21
tipo
Type VII-A
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤7% water
cinzas
≤0.4%
turbidez
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
pf
65 °C±1 °C
temperatura de transição
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
força do gel
≥250 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.4%
Descrição geral
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactopyranose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible due to its variable mechanical and diffusion properties.
Aplicação
Excellent for in-gel enzymatic reactions and cloning assays and for recovery of heat-labile samples after electrophoresis
Agarose has been used:
  • to encapsulate Escherichia coli on a hydrogel in tissue culture
  • to entrap Aliivibrio fischeri on a disposable card involved in designing of toxicity biosensors
  • as a the dispersed phase of emulsion during preparation agar beads
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically because its gels have larger pore sizes than polyacrylamide gels at low concentrations. Unlike polyacrylamide, the consistency of the gels is more solid (but also less elastic) It is also employed to determine cross reaction in immunoelectrophoresis (IEP) and Ouchterlony (double diffusion) plates in which antibody-antigen precipitin lines are studied. Agarose is used to make gel plates or overlays for cells in tissue culture. In addition, it is also used to form a gel matrix (either beaded and/or crosslinked) which can be used in chromatographic separations.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Agarose BioReagent, for molecular biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarose
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Agarose OmniPur® Grade, Low Melting
Millipore
2070-OP
Agarose
Noggin human recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N17001
Noggin human
Agarose, Type C Highly purified non-ionic fraction of agar. Forms gel with superior mechanical qualities at very low concentrations.
Millipore
121852
Agarose, Type C
Spencer S Gang et al.
PLoS pathogens, 13(10), e1006675-e1006675 (2017-10-11)
Parasitic nematodes infect over 1 billion people worldwide and cause some of the most common neglected tropical diseases. Despite their prevalence, our understanding of the biology of parasitic nematodes has been limited by the lack of tools for genetic intervention.
Mahmoud Affi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(30), 8761-8770 (2016-04-05)
Water quality and water management are worldwide issues. The analysis of pollutants and in particular, heavy metals, is generally conducted by sensitive but expensive physicochemical methods. Other alternative methods of analysis, such as microbial biosensors, have been developed for their
Extracting cell stiffness from real-time deformability cytometry: theory and experiment
Mietke A, et al.
Biophysical Journal, 109(10), 2023-2036 (2015)
M Cecilia Cirio et al.
PloS one, 6(4), e18858-e18858 (2011-04-29)
In the vertebrate embryo, the kidney is derived from the intermediate mesoderm. The LIM-class homeobox transcription factor lhx1 is expressed early in the intermediate mesoderm and is one of the first genes to be expressed in the nephric mesenchyme. In
Peter M Eimon et al.
Nature communications, 9(1), 219-219 (2018-01-18)
Neurological drugs are often associated with serious side effects, yet drug screens typically focus only on efficacy. We demonstrate a novel paradigm utilizing high-throughput in vivo electrophysiology and brain activity patterns (BAPs). A platform with high sensitivity records local field potentials (LFPs)