Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
A9045
Sigma-Aldrich
Agarose, de baixa temperatura de gelificação
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
2-Hidroxietil agarose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.21
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
pf
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
temperatura de transição
congealing temperature 26-30 °C
força do gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL (with heat)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.10%
atividade externa
RNase and DNase free
Descrição geral
Agarose is an algal polysaccharide. Agarose is a thermoreversible, ion-dependent gelling agent. Agarose gel electrophoresis is useful for the clinical routine analyses of proteins in plasma and other body fluids. It is a low gelling temperature derivative with unique gelling properties. Gels forms at <30°C, remelt at temperatures in excess of 60°C. Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials.
Aplicação
Agarose, a low gelling temperature derivative, is the suitable reagent for:
  • plant cell culture studies
  • insect cell culture studies
  • cell culture studies
It may be used for the following studies:
  • Recovery of defined RNA and DNA fractions after electrophoretic separation.
  • Cytochemical staining procedure to investigate the succinate dehydrogenase (SDH) activity in pre-ovulatory mouse oocytes.
  • Purification of RNA in Caenorhabditis elegans by electrophoresis.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Agarose for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarose
Agarose Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
Ágar suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A8678
Ágar
M L Boerjan et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 39(1), 135-138 (1991-01-01)
We describe a cytochemical staining procedure for succinate dehydrogenase (SDH) activity in pre-ovulatory mouse oocytes. The oocytes were embedded in low gelling temperature agarose and treated with caffeine before cytochemical staining in the presence of nitro blue tetrazolium (NBT), phenazinemethosulfate
A Fire et al.
Nature, 391(6669), 806-811 (1998-03-05)
Experimental introduction of RNA into cells can be used in certain biological systems to interfere with the function of an endogenous gene. Such effects have been proposed to result from a simple antisense mechanism that depends on hybridization between the
Katherine A Pillman et al.
The EMBO journal, 37(13) (2018-06-07)
Members of the miR-200 family are critical gatekeepers of the epithelial state, restraining expression of pro-mesenchymal genes that drive epithelial-mesenchymal transition (EMT) and contribute to metastatic cancer progression. Here, we show that miR-200c and another epithelial-enriched miRNA, miR-375, exert widespread
Agarose gel electrophoresis.
Johansson B G.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 29(S124), 7-19 (1972)
Nariko Arimura et al.
Science advances, 6(36) (2020-09-13)
For normal neurogenesis and circuit formation, delamination of differentiating neurons from the proliferative zone must be precisely controlled; however, the regulatory mechanisms underlying cell attachment are poorly understood. Here, we show that Down syndrome cell adhesion molecule (DSCAM) controls neuronal