A0168
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Antibody is isolated from goat anti-mouse IgG antiserum by immunospecific purification to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins that do not specifically bind to the Fc fragment of mouse IgG. Anti-Mouse IgG is conjugated to peroxidase by protein cross linking with 0.2% glutaraldehyde. The antibody preparation is solid phase adsorbed with human IgG to ensure minimal cross reactivity in tissue or cell preparations.
Imunogênio
Aplicação
- western blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and
- indirect immunoperoxidase assay (IIPA)
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?