A1976
Anti-Amyloid Peptide β, Cleavage Site 42 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Aβ 42
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 4 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: 0.05-1 μg/mL
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:200
radioimmunoassay: 1:200
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
proteolytically cleaved (Ala42)
Informações sobre genes
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves