AB5076
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40/42, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:100 using formalin or paraformaldehyde fixed Alzheimer′s brain tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide /well).
Immunoge control peptide is Catalog number AG365.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Alzheimer′s disease brain tissue, whole tissue extracts from mouse brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1