A3981
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, BAM-10
Sinônimo(s):
Anti-A-BETA, Anti-Amyloid β Precursor Protein, Clone BAM91
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal, clone BAM-10, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BAM-10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5 μg/mL using formic-acid treated tissue sections of human Alzheimer disease brain tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.