SAB2702364
Monoclonal Anti-Iba1 antibody produced in mouse
clone GT10312, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT10312, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
17kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
2.03mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIF1(199)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in the double immunofluorescence
- in the immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)