A8354
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, NAB 228
Sinônimo(s):
Anti-Aβ
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal, clone NAB 228, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NAB 228, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using cell extract of the human embryonal carcinoma NTERA-2 (NT2/D1) cells, treated for 2-3 weeks with 10 μM retinoic acid
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)