Documentos Principais
AB2286
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils OC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo OC antifibrilas amiloide, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Descrição geral
As proteínas monoméricas amiloides às vezes podem se oligomerizar em fibrilas amiloides destrutivas. Conformações amiloidogênicas de proteínas não relacionadas a doenças podem ser criadas por erros parciais de enovelamento ou desnaturação de proteínas. Na oligomerização em estado de doenças, a oligomerização amiloide extensa cria placas no tecido neural, o que está correlacionado com a sintomatologia de Alzheimer.
Especificidade
Este anticorpo reconhece epítopos genéricos comuns a muitas fibrilas amiloides e oligômeros fibrilares, mas não oligômeros pré-fibrilares ou proteínas dobradas nativamente. Também pode apresentar reatividade fraca contra monômeros Aβ, enquanto AB2287 não.
Imunogênio
Fibrilas preparadas de peptídeo Aß42 humano.
Aplicação
Análise de dot blot: A diluição 1:1.000 deste anticorpo detectou fibrilas amiloides em monômeros, oligos e fibrilas.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo antifibrilas amiloides OC é um anticorpo contra antifibrilas amiloides OC para uso em IP, IC, IH, ELISA, WB, DB.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por dot blot em monômeros, oligos e fibrilas.
Análise por dot blot: A diluição 1:1.000 deste anticorpo detectou fibrilas amilóides em monômeros, oligos e fibrilas.
forma física
Não purificado
Soro de anticorpo policlonal de coelho não purificado em tampão contendo 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral de Alzheimer′
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Hugo M Botelho et al.
The Journal of biological chemistry, 287(50), 42233-42242 (2012-10-19)
S100A6 is a small EF-hand calcium- and zinc-binding protein involved in the regulation of cell proliferation and cytoskeletal dynamics. It is overexpressed in neurodegenerative disorders and a proposed marker for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Following recent reports of amyloid formation
Methylene blue modulates huntingtin aggregation intermediates and is protective in Huntington's disease models.
Sontag, EM; Lotz, GP; Agrawal, N; Tran, A; Aron, R; Yang, G; Necula, M; Lau et al.
The Journal of Neuroscience null
Sivan Peled et al.
Scientific reports, 7(1), 544-544 (2017-04-05)
The intercellular spreading of protein assemblies is a major factor in the progression of neurodegenerative disorders. The quantitative study and visualization of cell-to-cell propagation using tagged-proteins is challenging due to the steric effect of relatively large fluorescence tags and the
Sofia B Carvalho et al.
PloS one, 8(10), e76629-e76629 (2013-10-08)
S100 proteins are small dimeric calcium-binding proteins which control cell cycle, growth and differentiation via interactions with different target proteins. Intrinsic disorder is a hallmark among many signaling proteins and S100 proteins have been proposed to contain disorder-prone regions. Interestingly
Peng Liu et al.
Cell reports, 11(11), 1760-1771 (2015-06-09)
The accumulation of amyloid-β (Aβ) as amyloid fibrils and toxic oligomers is an important step in the development of Alzheimer's disease (AD). However, there are numerous potentially toxic oligomers and little is known about their neurological effects when generated in